Learn More
asecos™ Caja de almacenamiento
Código de producto. 17836536 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
475,00 mm
675,00 mm
875,00 mm
1080,00 mm
1280,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
17836536 675,00 mm cada uno
17876406 475,00 mm cada uno
17866446 875,00 mm cada uno
17816486 1080,00 mm cada uno
17826446 1280,00 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17836536
Marca: asecos™ 13094
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento de mantas para taponamiento
  • PE
  • con práctica asa de transporte y tapa
  • preparado para el montaje en la pared
Especificaciones
Color Amarillo
Material Polietileno
Tipo Storage Box
Longitud (imperial) 7.48 in.
Longitud (métrico) 190.00 mm
Anchura (imperial) 7.48 in.
Anchura (métrico) 190.00 mm
Altura (imperial) 8.27 in.
Altura (métrico) 210.00 mm
Fondo (imperial) 26.57 in.
Fondo (métrico) 675,00 mm
Peso (imperial) 4.52 lb.
Peso (métrico) 2.05 kg