Learn More
Buerkle™ Frascos de almacenamiento con conector de rosca
Los frascos de almacenamiento Buerkle™ con conector de rosca presentan lados gruesos con asa de transporte resistente para un transporte y almacenamiento seguros.
Marca: Buerkle™ 0402-0060
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La válvula de ventilación (accesorio) permite que entre aire en el recipiente para evitar que se produzca vacío en el frasco
- El recipiente también puede usarse como recipiente de sedimentación
- A través de un conector roscado, se puede conectar una llave u otros accesorios con una rosca/tuerca de tapa interior de 3/4 pulgadas (19,05 mm)
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro de apertura del frasco 50 mm
Especificaciones
60 l | |
Productos alimenticios | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
50 mm | |
Sí | |
Frasco de almacenamiento | |
346 mm | |
No |
Transparente | |
Cierre, 2 asas, conector roscado | |
Sí | |
Sí | |
830 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Tapón de rosca |
Título del producto
Buerkle™ Frascos de almacenamiento con conector de rosca > Capacidad: 60 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido