Learn More
Buerkle™ Frascos de almacenamiento con conector de rosca
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
60 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- La válvula de ventilación (accesorio) permite que entre aire en el recipiente para evitar que se produzca vacío en el frasco
- El recipiente también puede usarse como recipiente de sedimentación
- A través de un conector roscado, se puede conectar una llave u otros accesorios con una rosca/tuerca de tapa interior de 3/4 pulgadas (19,05 mm)
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro de apertura del frasco 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Cierre, 1 mango, conector roscado |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Transparencia | Sí |
| Tamaño de rosca (métrico) | 50 mm |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 427 mm |
| Mostrar más |