Learn More
BRAND™ Tapones para tubo de centrífuga
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tamaño:
10 ml
48 ml
110 ml
160 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Hecho de polietileno
- Para utilizar con tubos para centrífuga de polipropileno
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tubos para centrífuga de polipropileno |
| Cantidad | 100/paquete |
| Tamaño | 48 ml |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Tapones |