Learn More
Fisherbrand™ Tapón de caucho natural con un orificio de la serie BS 2775
Código de producto. 11517652 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 67
Código de producto. Color unitSize
11517652 Varios paquete de 67
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 11517652
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evita las fugas de productos químicos líquidos o el escape del recipiente.
  • Tapón pequeño y cónico utilizado para sellar las aberturas de los tubos de ensayo, matraces y otros materiales de vidrio de laboratorio
  • Ideal para aplicaciones que precisan de un sellado más estrecho o un grado mayor de resistencia química
  • Evite la contaminación de las muestras protegiendo el contenido de los materiales de vidrio de laboratorio desde el aire
  • Permite a los experimentadores agitar o mezclar soluciones sin derramarlas
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en el laboratorio
Cantidad 67/paq.
Color Varios
Material Caucho
Tipo de producto Tapón