Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso, calibre recto con tapón de PTFE
Código de producto. p-7222454
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
6 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
10180531 2,5 mm paquete de 10
10313361 6 mm cada uno
10222331 10 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10180531
Marca: Lenz Laborglasintrumente 02161402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12541-1
  • Con tapón de PTFE y dispositivo de retención de rosca
  • Un calibre recto
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Calibre de tapón 2,5 mm
Descripción Llave de paso de 1 vía
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)