Learn More
Buerkle™ Llave de paso recta a través de grifo de descarga
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Descripción:
Entrada: Tuerca de capuchón con rosca interior de 3/4 in; Salida: Rosca exterior de 3/4 in
Entrada: Tuerca de capuchón con rosca interior de 3/4 in; Salida: Tuerca de capuchón con rosca interior de 3/4 in
Lado de entrada: 19,05 mm (0,75 pulg) rosca exterior; lado de salida: rosca exterior de 19,05 mm (0,75 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Boquillas de manguera de instalación para llave de paso disponibles con rosca exterior
- Cierre hermético para un sellado completo
- Especialmente sin esfuerzo
- Con tuerca de tapón de conexión, posición vertical de la llave de paso garantizada
- Resistente a la presión hasta 2 bar a 20 °C (sin soporte de descarga ni arandela)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Lado de entrada: 19,05 mm (0,75 pulg) rosca exterior; lado de salida: rosca exterior de 19,05 mm (0,75 pulg) |
| Material | Plástico |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Presión | 2 bares (a 20 °C) |
| Connectors | 1,9 cm (3 x 4 pulg) |