Learn More
mb2 Taburetes de madera natural
Descripción
- Respaldo fijo regulable en profundidad
- Respaldo regulable en profundidad y en inclinación para el contacto permanente
- Taburete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Taburete |
| Color | Natural |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Ajustables | Height |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Acabado | Ignífugos |
| Altura (métrico) | 496 mm |
| Admite | 5 almohadillas |
| Altura del asiento | 390 to 540 mm |
| Peso (métrico) | 5.78 kg |
| Mostrar más |