Learn More
Seward™ Bolsas de homogeneizador de laboratorio Stomacher™
Descripción
- La gama de bolsas Stomacher Seward está fabricada con LDPE virgen extruido granulado de alta calidad de uso alimentario con un grosor de película de hasta 65 µm
- Bolsas de alta resistencia también disponibles para muestras de gran volumen con un grosor de película de 80 µm; bolsas de polietileno estériles (irradiadas con rayos gamma); las bolsas de cierre cuentan con tira de cierre de cable en la parte superior de la bolsa para el almacenamiento a corto plazo.
- Las bolsas de filtración tienen una malla plástica interior para que resulte sencillo pipetear a partir de muestras que producen una gran cantidad de residuos
- Bolsas monocamerales para su uso en mezcladores; esterilidad interna asegurada con tapa de barrera estéril desprendible patentada en bolsitas
- Material de tubo extruido de polietileno virgen altamente transparente y resistente a pinchazos
- Simplemente rasgue el extremo perforado de la parte superior de la bolsita, retire la bolsa y ábrala con el abridor de bolsas Seward e introduzca el material que se va a analizar y procesar
- Bolsas disponibles para tamaños de muestra de 25 ul a 4500 ml
Información de órdenes
Nota:14-285-5 es un abridor de bolsas.
‡Para el modelo 400 descatalogado (14,550-5G, -5H). Las bolsas para el modelo 400C también se pueden utilizar en el modelo 400.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base redonda; con tamiz |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Sin junta |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas |
| Para utilizar con (equipo) | Seward Stomacher 400 y todos los demás mezcladores de paletas de 400 ml |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° por paquete | 200 |
| Mostrar más |