Learn More
Disolvente de Stoddard, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-193583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 KG
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15284734
Marca: Thermo Scientific Acros 419730050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 8052-41-3 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8052-41-3
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00132767
Clave InChI IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-hexanol acetate, 1-acetoxy-6-bromohexane, stoddard solvent, 1-hexanol,6-bromo-,acetate, neo-clear r xylene substitute, w/w benzene, acetic acid 6-bromohexyl ester, 6-acetoxy-1-bromohexane
PubChem CID 11806291
Nombre IUPAC 6-acetato de bromohexilo
SMILES CC(=O)OCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stoddard solvent
Punto de fusión -40.0°C
Densidad 0.7870g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 213.0°C
Cantidad 5 kg
Temperatura de inflamación >38°C
Forma física Disolvente
Gravedad específica 0.787
Número UN 1268
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Stoddard solvent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.