missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STO-609, MedChemExpress

Código de producto. 16473857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473857 50 mg 50 miligramos
16490378 5 mg 5 miligramos
16463696 25 mg 25 miligramos
16447918 10 mg 10 miligramos
16427726 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473857

Marca: Medchem Express HY19805

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress STO-609 is a selective and cell-permeable inhibitor of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase kinase (CaM-KK), with Ki values of 80 and 15 ng/mL for recombinant CaM-KKα and CaM-KKβ, respectively. STO-609 inhibits AMP-activated protein kinase kinase (AMPKK) activity in HeLa cell lysates with an IC50 ∼0.02 g/ml.

STO-609 is a selective and cell-permeable inhibitor of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase kinase (CaM-KK), with Ki values of 80 and 15 ng/mL for recombinant CaM-KKα and CaM-KKβ, respectively. STO-609 inhibits AMP-activated protein kinase kinase (AMPKK) activity in HeLa cell lysates with an IC50 ∼0.02 g/ml.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material STO-609
CAS 52029-86-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H10N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.25 mg/mL (19.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMF : 5.56 mg/mL (17.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2C3=C(C4=NC5=CC=CC=C5N4C(C3=CC=C2)=O)C=C1)O
Peso molecular (g/mol) 314.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.