Learn More
STMN2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F6C4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno STMN2
Clon 1F6C4
Concentración 500 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16869715
Ver documentos
Proteintech
67204-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16859715
Ver documentos
Proteintech
67204-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The STMN2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human STMN2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The STMN2 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
STMN2
500 μg/mL
Monoclonal
Mouse
11075
Primary
1F6C4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse, Rat, Pig
IgG1