Learn More
Invitrogen™ STK33 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1E4W7)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17246883 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17246883 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17246883 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA538008
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Positive Samples: SH-SY5Y Immunogen sequence: KEWKNNPESV EENTTEEKNK PSTEEKLKSY QPWGNVPDAN YTSDEEEEKQ STAYEKQFPA TSKDNFDMCS SSFTSSKLLP AEIKGEMEKT PVTPSQGTAT KYPAKSGALS RTKKKL.
STK33 is a serine/threonine kinase involved in signal transduction and cellular communication. STK33 gene ontology annotations related to this gene include ATP binding; protein kinase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STK33
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1E4W7
Concentración 2.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica STK33
N.º de referencia del gen Q924X7, Q9BYT3
Alias de gen 4921505G21Rik; AW061264; serine/threonine kinase 33; serine/threonine-protein kinase 33; Stk33
Símbolos de los genes STK33
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 399-514 of human STK33 (Q9BYT3).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117229, 65975
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG