Learn More
STK24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106814 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237273 20 μL 20 microlitros
30237867 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237273
Marca: Proteintech 298461AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The STK24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human STK24. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The STK24 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno STK24
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 750 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MST-3; MST3; MST3B; STE20; STK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8428
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 50 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG