Learn More
Invitrogen™ STK11IP Polyclonal Antibody
Descripción
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.
May regulate STK11/LKB1 function by controlling its subcellular localization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | STK11IP |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | STK11IP |
| N.º de referencia del gen | Q8N1F8 |
| Alias de gen | 1200014D22Rik; BB131189; KIAA1898; LIP1; LKB1-interacting protein 1; LKB1IP; serine/threonine kinase 11 interacting protein; serine/threonine kinase 11-interacting protein; serine/threonine-protein kinase 11-interacting protein; STK11 interacting protein; STK11IP; STK11IP1 |
| Símbolos de los genes | STK11IP |
| Mostrar más |