missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STK11 Mouse anti-Human, Clone: OTI0A3, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17551173
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17551173 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17551173

Marca: Origene Technologies TA802554

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LKB1 (also known as STK11 - Serine/threonine-protein kinase STK11), a member of the serine/threonine kinase family, is a tumor suppressor. LKB1 physically associates with p53 and regulates specific p53 dependent apoptosis pathways. LKB1 is present in both the cytoplasm and nucleus of living cells and translocates to mitochondria during apoptosis. LKB1 functions as a master upstream protein kinase, regulating AMPK related kinases as well as AMPK. Mutations in LKB1 gene are associated with Peutz Jeghers syndrome.

Especificaciones

Antígeno STK11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI0A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica STK11
N.º de referencia del gen Q15831
Alias de gen LKB1, PJS, hLKB1
Símbolos de los genes STK11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-236 of human STK11 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6794
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.