Learn More
STK11/LKB1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200108118 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234659 150 μL 150 microlitros
30236568 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234659
Marca: Proteintech 680161IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The STK11/LKB1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human STK11/LKB1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The STK11/LKB1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno STK11/LKB1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D11E5
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes LKB1; PJS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6794
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 50-55 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1