Learn More
Fisherbrand™ Ejes agitadores de acero inoxidable con hélices
Código de producto. 15133007 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
305mm
457mm
610mm
762mm
Incluye:
Hélice, 108 mm
Propulsor, 63,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15133007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelente para producir flujos axiales en recipientes de arriba a abajo. Los ejes de agitación de acero inoxidable Fisherbrand™ con hélices se utilizan con unidades de agitador de varilla.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Resistentes a la corrosión
Especificaciones
Incluye Propulsor, 63,5 mm
Cantidad 1 unidad
Tamaño 762mm
Tipo Eje