Descripción
- Rubber policeman attached to glass rod facilitates scraping and mixing.
- Stirring rods are made of soft flint glass.
- Both ends fire-polished and rounded.
- Policemen are made of natural rubber.
- Pre-assembled.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Clear |
| Diámetro (imperial) | 0,23 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 11.5 x 4 x 0.5 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para ayudar a transferir residuos de precipitados o sólidos desde el interior o vasos de precipitados, matraces u otras superficies de vidrio |
| Incluye | Espátula de caucho en el extremo |
| Longitud (imperial) | 10 pulg |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 254 mm |
| Material | Vidrio |
| Mostrar más |