Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras, de 100 °C a 450 °C, cerámico
Intervalo de agitación: De 100 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 30,48 x 24,13 cm (12 x 12 pulg); Carga máx. de muestra: 40 lb
Marca: Cole-Parmer™ 51450-76
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- El imán con forma en U exclusiva mantiene sujeta la barra de agitación con firmeza
- Los controles del panel frontal están colocados para evitar que el usuario toque la placa calefactora
- Construcción de cerámica resistente a la corrosión
- El control continuo de velocidad proporciona una acción de agitación suave a 1500 rpm
- Estos agitadores de varias posiciones ofrecen más versatilidad que los agitadores de una sola posición
- Disponible con hasta nueve posiciones de agitación
- Incluye cable de 1,8 m (6 pies) con enchufe
Especificaciones
Cerámica | |
Cable de 6 pies con enchufe | |
17,5 in | |
11,43 cm | |
4,5 in | |
8 A | |
12 in | |
Cuadrada | |
Varios | |
De 100 a 1500 rpm |
230 V | |
Cerámica | |
12 x 12 in | |
De 100 °C a 450 °C | |
30,48 cm | |
44,45 cm | |
Agitador de placas calefactoras, Agitador | |
18 kg | |
0,8 L |