Learn More
Velp Scientifica™ Barras agitadoras magnéticas
Código de producto. 13132172 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
6 x 20 mm
6 x 35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
13132172 6 x 20 mm cada uno
13122172 6 x 35 mm cada uno
2 options
Código de producto. 13132172
Marca: Velp Scientifica™ A00001057
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una agitación estable y de uso general. Las barras de agitación magnéticas Velp Scientifica™ se ajustan a una gama de unidades de agitación Velp Scientifica™.
  • Disponibles en dos tamaños distintos
  • Funciona en una amplia gama de condiciones
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 20 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador magnético VELP, agitador magnético con calefacción
Anchura (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 6 mm