Descripción
Barras de agitación ovaladas:
- La forma es similar a la del matraz y garantiza una mezcla completa
- Equipado con un núcleo magnético ovalado, hay más fuerza disponible que con un núcleo magnético cilíndrico
- Para aplicaciones en:
- Matraces de fondo redondo, por ejemplo, para mezclas de reacción
Barras de agitación cilíndrica:
- Condiciones de funcionamiento suaves en una zona de contacto óptima
- Vida útil más larga
- Para aplicaciones en:
- Vasos de precipitados
- Placas de cristalización
- Baños de calentamiento
- Otros recipientes de fondo plano
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15 x 6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de 10 ml |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 3/Paq. |
| Forma | Óvalo |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?