Learn More
Heidolph™ Juegos de varillas agitadoras
Código de producto. 10157841 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Forma:
Cilíndrico
Óvalo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Forma unitSize
10157841 25, 40, 50 mm Cilíndrico cada uno
10393073 30 x 10 mm Óvalo paquete de 3
10333033 15 x 6 mm Óvalo paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10157841 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5095600000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Barras de agitación disponibles en conjuntos de forma ovalada y cilíndrica
Barras de agitación ovaladas:
  • La forma es similar a la del matraz y garantiza una mezcla completa
  • Equipado con un núcleo magnético ovalado, hay más fuerza disponible que con un núcleo magnético cilíndrico
  • Para aplicaciones en:
    • Matraces de fondo redondo, por ejemplo, para mezclas de reacción
Barras de agitación cilíndrica:
  • Condiciones de funcionamiento suaves en una zona de contacto óptima
  • Vida útil más larga
  • Para aplicaciones en:
    • Vasos de precipitados
    • Placas de cristalización
    • Baños de calentamiento
    • Otros recipientes de fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25, 40, 50 mm
Recubrimiento PTFE
Longitud (métrico) 25, 40, 50 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1/Paq.
Forma Cilíndrico