Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Agitadores con hoja de PTFE y muñón
Código de producto. 11586854
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Hoja de cuchilla de 115 x 4 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11586854 Hoja de cuchilla de 115 x 4 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11586854
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 06315015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de tubo de vidrio calibrado de precisión
  • Superficie de cojinete pulida y esmerilada
  • Diámetro del eje: 10 mm
  • Muñón: 8 mm de diámetro x 40 mm de longitud
  • Con enganches a presión para la sustitución de hojas de PTFE
  • Hoja de cuchilla: PTFE (perforado)
  • Eje fabricado con tubos DURAN™
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Hoja de cuchilla de 115 x 4 x 25 mm
Longitud (métrico) 515 mm
Descripción N.° de orificios 6, diámetro de 7 mm
Incluye Hoja de PTFE y muñón
Material Tubos DURAN™