Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rodamientos del agitador con junta doble dinámica
Descripción
- Con una guía ampliada para reducir las vibraciones y prolongar la vida útil
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- PTFE (juntas)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño de los tubos | Junta (NS) 45/46 |
| Material (sello) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |