Learn More
Cole-Parmer™ Stir Bars
Código de producto. 12799038
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
Forma:
Cilíndrico
Óvalo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Forma unitSize
12799038 12 mm 4,5 mm Cilíndrico paquete de 10
12789038 10 mm 6 mm Óvalo paquete de 10
2 options
Código de producto. 12799038
Marca: Cole-Parmer™ 3663099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stir Bars suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,18 in
Para utilizar con (aplicación) For Stem Integrity
Para utilizar con (equipo) Para integrar las agujas
Longitud (imperial) 0.5 in.
Diámetro (métrico) 4,5 mm
Longitud (métrico) 12 mm
Forma Cilíndrico
Tipo Barra agitadora