Learn More
Cole-Parmer™ Stir Bars
Código de producto. 12789038
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
Forma:
Cilíndrico
Óvalo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Forma unitSize
12789038 10 mm 6 mm Óvalo paquete de 10
12799038 12 mm 4,5 mm Cilíndrico paquete de 10
2 options
Código de producto. 12789038
Marca: Cole-Parmer™ 3663098
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Stir Bars suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,24 in
Para utilizar con (aplicación) For Stem Integrity
Para utilizar con (equipo) Para integrar las agujas
Longitud (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Forma Óvalo
Tipo Barra agitadora