Learn More
STING/TMEM173 Antibody (STING1/8187R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00€ - 530.00€
Especificaciones
| Antígeno | STING/TMEM173 |
|---|---|
| Clon | STING1/8187R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18656364
|
Novus Biologicals
NBP3-20617-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18600404
|
Novus Biologicals
NBP3-20617-20ug |
20 μg |
286.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| STING/TMEM173 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 340061 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| STING1/8187R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173 | |
| Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |