missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STIM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16858733 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16858733 20 μL 20 microlitros
16848733 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16858733

Marca: Proteintech 115651AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The MW of STIM1 is about 80-90 kDa which may be due to the phosphorylation or glycosylation forms. 11565-1-AP is rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human STIM1.

This gene encodes a type 1 transmembrane protein that mediates Ca2+ influx after depletion of intracellular Ca2+ stores by gating of store-operated Ca2+ influx channels (SOCs). It is one of several genes located in the imprinted gene domain of 11p15.5, an important tumor-suppressor gene region. Alterations in this region have been associated with the Beckwith-Wiedemann syndrome, Wilms tumor, rhabdomyosarcoma, adrenocrotical carcinoma, and lung, ovarian, and breast cancer. This gene may play a role in maligcies and disease that involve this region, as well as early hematopoiesis, by mediating attachment to stromal cells. This gene is oriented in a head-to-tail configuration with the ribonucleotide reductase 1 gene (RRM1), with the 3′ end of this gene situated 1.6 kb from the 5′ end of the RRM1 gene.

Especificaciones

Antígeno STIM1
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.42 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica STIM1
N.º de referencia del gen P70302, Q13586
Alias de gen D11S4896E, GOK, STIM1, stromal interaction molecule 1
Símbolos de los genes STIM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno STIM1 Fusion Protein Ag2140
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20866, 6786
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.