missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STIM1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
278.00€ - 500.00€
Especificaciones
| Antígeno | STIM1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18449100
|
Novus Biologicals
NBP1-84323-25ul |
25 μL |
278.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18410261
|
Novus Biologicals
NBP1-84323 |
0.1 mL |
500.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
STIM1 Polyclonal antibody specifically detects STIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| STIM1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 6786 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| GOKD11S4896E, stromal interaction molecule 1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSH | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto