Learn More
STF-31, MedChemExpress
Código de producto. 16463627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16463627 50 mg 50 miligramos
16487608 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16463627
Marca: Medchem Express HY18728
MedChemExpress STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STF-31
CAS 724741-75-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25N3O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (80.28 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(CNS(=O)(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 423.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.53
Porcentaje de pureza 96.97%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death