Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
Código de producto. 17982062 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dimensiones (L x An):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilidad Dimensiones (L x An) unitSize
17982062 Estéril 100 x 100 mm paquete de 50
17992062 No estéril 50 x 50 mm paquete de 50
17972072 Estéril 50 x 50 mm paquete de 50
17942122 No estéril 100 x 100 mm paquete de 50
4 options
Código de producto. 17982062
Marca: Sampling Systems™ 8888H100S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
  • Available sterile or non-sterile
  • Ensures consistent validation results
Especificaciones
Tipo de producto Swabbing Template
Material HDPE
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Graduado No
Esterilidad Estéril
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm