Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo Desechable Estéril de HDPE SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 11905636 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
11905636 500 mm 5 mL paquete de 20
11965437 500 mm 1 mL paquete de 20
11925457 1000 mm 1 mL paquete de 20
11925636 1000 mm 5 mL paquete de 20
11965636 1000 mm 10 mL paquete de 20
11995437 500 mm 20 mL paquete de 20
11945457 1000 mm 20 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11905636 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8060H505S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Atrapapolvo Desechable Estéril Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE conforme a la normativa de la FDA y la UE
  • Disponible como esterilizado mediante radiación gamma (SAL 10-6)
  • Libre de EEB/EET
  • Trazabilidad total por lotes
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
  • No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
  • No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
  • Fabricado en un entorno de sala limpia de clase 100 000 (consulte las descripciones individuales del tomamuestras)
  • Tranquilidad
  • Adecuado para todas las industrias (farmacéutica, alimentaria, química, cosmética, biotecnología, etc.)
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Financiero
  • Ahorre tiempo y dinero (la limpieza de un tomamuestras reutilizable costará más que para comprar un tomamuestras desechable)
Especificaciones
Material HDPE
Capacidad (métrico) 5 mL
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 500 mm