Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo Desechable Estéril de HDPE SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 11965636 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
11965636 1000 mm 10 mL paquete de 20
11965437 500 mm 1 mL paquete de 20
11925457 1000 mm 1 mL paquete de 20
11925636 1000 mm 5 mL paquete de 20
11995437 500 mm 20 mL paquete de 20
11905636 500 mm 5 mL paquete de 20
11945457 1000 mm 20 mL paquete de 20
7 options
Código de producto. 11965636
Marca: Sampling Systems™ 8060H1010S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Atrapapolvo Desechable Estéril Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE conforme a la normativa de la FDA y la UE
  • Disponible como esterilizado mediante radiación gamma (SAL 10-6)
  • Libre de EEB/EET
  • Trazabilidad total por lotes
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
  • No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
  • No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
  • Fabricado en un entorno de sala limpia de clase 100 000 (consulte las descripciones individuales del tomamuestras)
  • Tranquilidad
  • Adecuado para todas las industrias (farmacéutica, alimentaria, química, cosmética, biotecnología, etc.)
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Financiero
  • Ahorre tiempo y dinero (la limpieza de un tomamuestras reutilizable costará más que para comprar un tomamuestras desechable)
Especificaciones
Material HDPE
Capacidad (métrico) 10 mL
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 1000 mm