Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable Roja SteriWare™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15510904 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 85
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15510904 30 mL paquete de 100
12917945 60 mL paquete de 100
17488873 2,5 L paquete de 15
17418883 500 mL paquete de 50
17478873 1000 mL paquete de 25
15819441 125 mL paquete de 100
17498873 250 mL paquete de 85
7 options
Código de producto. 15510904
Marca: Sampling Systems™ 8045R30S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ Desechable Roja Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Color Rojo
Desechables
Tipo de producto Cuchara Desechable
Incluye Embolsadas individualmente
Material Poliestireno