Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (rojo)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17574586 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
50 mL
60 mL
125 mL
250 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17574586 250 mL paquete de 100
17594586 30 mL paquete de 100
15839441 60 mL paquete de 100
17564586 125 mL paquete de 100
17584586 2500 mL paquete de 15
17468873 1000 mL paquete de 25
17408883 50 mL paquete de 50
7 options
Código de producto. 17574586
Marca: Sampling Systems™ 8045R250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SteriWare™ PS PharmaScoops™ rojos desechables son ideales para aplicaciones de un solo uso en industrias farmacéuticas, químicas y otras industrias higiénicas.
  • Nuestras cucharas rojas desechables son un artículo popular para uso en laboratorio, producción y trabajo de calidad.
  • El color rojo brillante significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el polvo por error.
  • Las cucharas rojas son perfectas para uso alimentario, químico y farmacéutico.
  • Nuestra gama completa de cucharas (palas) para polvo desechables SteriWare™ se fabrica y envasa en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar la limpieza.
  • Están diseñadas para utilizarse directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa.
  • Las cucharas estériles tienen un nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6.
  • Las PharmaScoops™ son ideales para la dispensación y el muestreo de polvos y gránulos.
  • Las cucharas pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • Los mangos resistentes y ergonómicos están colocados en lo alto del cuerpo para mantener la mano alejada del polvo.
  • Las cucharas se suministran con la documentación completa, incluido el certificado por lotes de conformidad y la certificación de irradiación para la esterilización.
  • Hechas de PS de uso alimentario.
  • Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
  • Sin BSE/EET.
  • El poliestireno (PS) es ideal para la mayoría de las aplicaciones, ya que es fuerte y rígido.
  • Gran variedad de tamaños de 30 ml a 2500 ml
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Rojo
Desechables Sí
Tipo de producto Cuchara Desechable
Material Poliestireno