Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PowderThief
BIOPHARMA
Código de producto. p-7239866 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
1500 mm
Capacidad (métrico):
0,5 mL
2 mL
3 mL
20 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17564596 500 mm 0,5 mL Estéril paquete de 20
17574596 500 mm 2 mL Estéril paquete de 20
17584596 500 mm 3 mL Estéril paquete de 20
17544596 1500 mm 20 mL No estéril paquete de 20
17554596 1500 mm 20 mL Estéril paquete de 20
5 options
Código de producto. 17564596
Marca: Sampling Systems™ 8060H500.5S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aprenda a prevenir la contaminación cruzada al tomar muestras con un muestreador SteriWare™ PowderThief. Con un muestreador SteriWare™ PowderThief, puede tomar muestras de la mayoría de polvos y gránulos de flujo libre.
  • El PowderThief desechable y estéril es ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel.
  • Estos muestreadores están disponibles en dos longitudes prácticas y cuatro volúmenes de muestra.
  • Los muestreadores desechables PowderThief están disponibles estériles o no estériles.
  • Montado y embalado en una sala limpia.
  • Embolsadas individualmente.
  • Diseñado para un solo uso.
  • Fabricado en HDPE y conforme con UE y la FDA.
  • Sin BSE/EET.
  • Trazabilidad completa de lotes.
  • Disponible como esterilizado mediante radiación gamma (SAL 10-6).
Especificaciones
Material HDPE
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Desechables Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de empaquetado Embolsados individualmente
Longitud (métrico) 500 mm