Descripción
- El PowderThief desechable y estéril es ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel.
- Estos muestreadores están disponibles en dos longitudes prácticas y cuatro volúmenes de muestra.
- Los muestreadores desechables PowderThief están disponibles estériles o no estériles.
- Montado y embalado en una sala limpia.
- Embolsadas individualmente.
- Diseñado para un solo uso.
- Fabricado en HDPE y conforme con UE y la FDA.
- Sin BSE/EET.
- Trazabilidad completa de lotes.
- Disponible como esterilizado mediante radiación gamma (SAL 10-6).
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de empaquetado | Embolsados individualmente |
| Longitud (métrico) | 500 mm |