Descripción
- El muestreo y la dispensación de cantidades de polvos nunca han sido más fáciles gracias a la espátula para polvo estéril.
- La espátula para polvo es resistente y cómoda de usar con su mango redondeado especialmente diseñado y su hoja robusta.
- La espátula para polvo se fabrica y envasa en una atmósfera controlada (sala limpia de clase 10 000 y 100 000) y, por lo tanto, puede usarse directamente tras sacarla de la bolsa.
- Las espátulas para polvo SteriWare™ están fabricadas con polímeros que cumplen con la FDA y la UE.
- Los muestreadores vienen con documentación líder en su clase que incluye un certificado de conformidad específico de un lote que incluye la fecha de fabricación, la fecha de caducidad, la conformidad con la FDA y la CE, sin BSE/TSE.
- Simplemente desenvuelva la espátula y empújela en el polvo para tomar una muestra de la superficie.
- Hay diferentes versiones de longitud disponibles para que pueda decidir a qué profundidad desea tomar la muestra.
- También hay disponibles versiones en colores especiales.
- Son ideales si le preocupa dejar la espátula en polvo.
- Significa que será fácil de verla.
- Fabricada con poliestireno de alto impacto (FDA, uso alimentario y grado aceptable de la UE 10/2011).
- El mango de diseño ergonómico hace que sea fácil de usar, incluso cuando se realiza una gran cantidad de muestreo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Blanco |
| Longitud de la hoja (métrico) | 150 mm |
| Material | HDPE |
| Longitud (métrico) | 330 mm |