Descripción
- Nuestra espátula de extremo abierto en V desechable es ideal para muestreo, pruebas de materias primas y productos generales en pruebas.
- Fabricada al más alto nivel en una sala limpia médica para garantizar la limpieza, y se suministra con la documentación completa.
- Disponible en 2 anchuras y 3 longitudes para garantizar que tenga la herramienta de muestreo adecuada para el trabajo.
- Las versiones estrechas son ideales si desea poner la muestra en el tubo de ensayo o tomar una muestra pequeña.
- La versión más larga es ideal cuando desea tomar una muestra más transversal.
- La espátula en V desechable viene preembolsada y lista para su uso.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- No es necesario realizar ninguna limpieza ni validación de limpieza.
- Disponible en 2 versiones, ya sea estéril o no.
- Las espátulas estériles y no estériles son ideales cuando se requiere una herramienta robusta.
- Hechas de PS de alta calidad que se ajusta a las normas de la CE y la FDA más recientes para uso alimentario.
- Sin BSE/EET.
- Certificados de conformidad por lotes suministrados.
- Moldeadas y empaquetadas en una sala limpia médica para mantener la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Espátulas de tipo 1 |
| Longitud de la hoja (métrico) | 150 mm |
| Tamaño | Estándar |
| Anchura (métrico) de la hoja | 20 mm |
| Material | Polipropileno |