Learn More
Sampling Systems™ Espátulas abiertas en V SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17514676 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
150 mm
250 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
10 mm
20 mm
Tamaño:
Estándar
Estrecha
Esterilidad:
Estéril
No estéril
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
Codice prodotto. Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja Tamaño Esterilidad unitSize
17514676 250 mm 20 mm Estándar Estéril paquete de 100
17564666 100 mm 20 mm Estándar No estéril paquete de 100
17574666 100 mm 20 mm Estándar Estéril paquete de 100
17584666 150 mm 20 mm Estándar No estéril paquete de 100
17594666 150 mm 20 mm Estándar Estéril paquete de 100
17504676 250 mm 20 mm Estándar No estéril paquete de 100
17524676 - - - - -
17534676 100 mm 10 mm Estrecha Estéril paquete de 100
17544676 150 mm 10 mm Estrecha No estéril paquete de 100
17554676 250 mm 10 mm Estrecha Estéril paquete de 100
10 missing translation for 'options'
Codice prodotto. 17514676
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8440A250S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mejore su control de calidad tomando muestras de polvo de volumen fijo con facilidad con las espátulas abiertas en V SteriWare™. El diseño de punta abierta es ideal para dispensar y muestrear pequeñas cantidades de polvos. Disponibles estériles en una amplia gama de tamaños ideales para la industria farmacéutica, química y alimentaria.
  • Nuestra espátula de extremo abierto en V desechable es ideal para muestreo, pruebas de materias primas y productos generales en pruebas.
  • Fabricada al más alto nivel en una sala limpia médica para garantizar la limpieza, y se suministra con la documentación completa.
  • Disponible en 2 anchuras y 3 longitudes para garantizar que tenga la herramienta de muestreo adecuada para el trabajo.
  • Las versiones estrechas son ideales si desea poner la muestra en el tubo de ensayo o tomar una muestra pequeña.
  • La versión más larga es ideal cuando desea tomar una muestra más transversal.
  • La espátula en V desechable viene preembolsada y lista para su uso.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • No es necesario realizar ninguna limpieza ni validación de limpieza.
  • Disponible en 2 versiones, ya sea estéril o no.
  • Las espátulas estériles y no estériles son ideales cuando se requiere una herramienta robusta.
  • Hechas de PS de alta calidad que se ajusta a las normas de la CE y la FDA más recientes para uso alimentario.
  • Sin BSE/EET.
  • Certificados de conformidad por lotes suministrados.
  • Moldeadas y empaquetadas en una sala limpia médica para mantener la limpieza.
Specifica
Cantidad 100/paq.
Esterilidad Estéril
Color Blanco
Tipo de producto Espátulas de tipo 1
Longitud de la hoja (métrico) 250 mm
Tamaño Estándar
Anchura (métrico) de la hoja 20 mm
Material Polipropileno
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.