Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Diferentes anchos de hoja disponibles. Ideales para viales pequeños o recipientes de muestras
- También disponibles en HDPE para mayor resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 0,5 mL |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Anchura (métrico) | 6 mm |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 170 mm |