Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas
BIOPHARMA
Código de producto. 15613964 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 mL
0,5 mL
2 mL
Color:
Blanco
Rojo
Material:
HDPE
Poliestireno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Material Esterilidad unitSize
15613964 0,5 mL Blanco Poliestireno Estéril paquete de 100
12927935 2 mL Blanco HDPE No estéril paquete de 100
15691739 0,5 mL Rojo Poliestireno Estéril paquete de 100
15889391 0,5 mL Blanco Poliestireno No estéril paquete de 100
15899391 0,3 mL Blanco Poliestireno No estéril paquete de 100
15809401 0,3 mL Blanco Poliestireno Estéril paquete de 100
6 options
Código de producto. 15613964
Marca: Sampling Systems™ 8015N170S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Allows samples to be taken from very small containers such as vials with its narrow sampling blade. Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for handling small quantities of powders and granules.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Diferentes anchos de hoja disponibles.  Ideales para viales pequeños o recipientes de muestras
  • También disponibles en HDPE para mayor resistencia química
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Blanco
Desechables
Anchura (métrico) 6 mm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 170 mm