Learn More
Sampling Systems™ Microespátulas SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 mL
0,5 mL
2 mL
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Las microespátulas desechables son ideales para una amplia gama de actividades, entre las que se incluyen el muestreo, la dispensación y la medición de pequeñas cantidades de polvo y gránulos.
- Las hojas estrechas le ofrecen un control total y permiten su uso en espacios pequeños, como viales.
- La espátula de un solo uso es ideal cuando es necesario evitar la costosa validación de limpieza y las operaciones de limpieza.
- Simplemente desenvuelva el muestreador y úselo.
- Se ha fabricado en un entorno limpio controlado (sala limpia de clase 100 000).
- Están disponibles en blanco, azul y rojo.
- Las versiones en color son ideales si le preocupa dejarlo en polvo, se pueden ver fácilmente.
- Utilizada por empresas farmacéuticas, alimentarias y químicas de todo el mundo.
- Fabricadas con PS, PP o HDPE de alta calidad que se ajustan a las normas de la CE y la FDA más recientes para alimentos.
- Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Sin BSE/EET.
- Certificados de conformidad por lotes suministrados.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 0,3 mL |
| Color | Rojo |
| Desechables | Sí |
| Material | Poliestireno |