Learn More
Sampling Systems™ Microespátulas SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17524566 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 mL
0,5 mL
2 mL
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17524566 0,3 mL Azul paquete de 100
17534566 0,3 mL Rojo paquete de 100
17514566 0,5 mL Azul paquete de 100
17504566 2 mL Blanco paquete de 100
4 options
Código de producto. 17524566
Marca: Sampling Systems™ 8015VB170S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las microespátulas SteriWare™ son ideales para aplicaciones de un solo uso en industrias farmacéuticas, químicas y otras industrias higiénicas.
  • Las microespátulas desechables son ideales para una amplia gama de actividades, entre las que se incluyen el muestreo, la dispensación y la medición de pequeñas cantidades de polvo y gránulos.
  • Las hojas estrechas le ofrecen un control total y permiten su uso en espacios pequeños, como viales.
  • La espátula de un solo uso es ideal cuando es necesario evitar la costosa validación de limpieza y las operaciones de limpieza.
  • Simplemente desenvuelva el muestreador y úselo.
  • Se ha fabricado en un entorno limpio controlado (sala limpia de clase 100 000).
  • Están disponibles en blanco, azul y rojo.
  • Las versiones en color son ideales si le preocupa dejarlo en polvo, se pueden ver fácilmente.
  • Utilizada por empresas farmacéuticas, alimentarias y químicas de todo el mundo.
  • Fabricadas con PS, PP o HDPE de alta calidad que se ajustan a las normas de la CE y la FDA más recientes para alimentos.
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Sin BSE/EET.
  • Certificados de conformidad por lotes suministrados.
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 0,3 mL
Color Azul
Desechables Sí