Learn More
Sampling Systems™ Microespátulas SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17514566 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 mL
0,5 mL
2 mL
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17514566
Marca: Sampling Systems™ 8015NB170S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las microespátulas SteriWare™ son ideales para aplicaciones de un solo uso en industrias farmacéuticas, químicas y otras industrias higiénicas.
  • Las microespátulas desechables son ideales para una amplia gama de actividades, entre las que se incluyen el muestreo, la dispensación y la medición de pequeñas cantidades de polvo y gránulos.
  • Las hojas estrechas le ofrecen un control total y permiten su uso en espacios pequeños, como viales.
  • La espátula de un solo uso es ideal cuando es necesario evitar la costosa validación de limpieza y las operaciones de limpieza.
  • Simplemente desenvuelva el muestreador y úselo.
  • Se ha fabricado en un entorno limpio controlado (sala limpia de clase 100 000).
  • Están disponibles en blanco, azul y rojo.
  • Las versiones en color son ideales si le preocupa dejarlo en polvo, se pueden ver fácilmente.
  • Utilizada por empresas farmacéuticas, alimentarias y químicas de todo el mundo.
  • Fabricadas con PS, PP o HDPE de alta calidad que se ajustan a las normas de la CE y la FDA más recientes para alimentos.
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Sin BSE/EET.
  • Certificados de conformidad por lotes suministrados.
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Azul
Desechables Sí