Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de mango largo SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17594626 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
Forma:
Angular
Recto
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Esterilidad unitSize
17594626 10 mL Angular No estéril paquete de 100
17544616 10 mL Recto No estéril paquete de 100
17554616 20 mL Recto No estéril paquete de 100
17504636 10 mL Angular Estéril paquete de 100
17514636 20 mL Angular No estéril paquete de 100
5 options
Código de producto. 17594626
Marca: Sampling Systems™ 8293H10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use SteriWare™ Long Handled Spoons to take powder samples from large containers. SteriWare™ Long Handled Spoons are manufactured from FDA & EU conforming HDPE in a Class 100,000 Cleanroom, available sterile in a range of sizes and with an offset version to aid pouring.
  • Las cucharas de mango largo hacen que sea fácil sacar polvo y líquido a distancia.
  • También significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el polvo.
  • Estas cucharas de un solo uso se fabrican en una sala limpia y se envasan en una sala limpia de clase 7 para garantizar la limpieza.
  • Todas están envasadas individualmente y, por lo tanto, se pueden utilizar directamente desde la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa.
  • Las cucharas están disponibles en forma recta o en ángulo.
  • Las cucharas de muestra son ideales para el muestreo y la dispensación de polvos, gránulos y líquidos.
  • Las cucharas de un solo uso vienen preenvasadas y listas para su uso.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • No es necesario realizar ninguna limpieza ni validación de limpieza.
  • Están disponibles en 2 diseños.
    • El diseño recto es el más popular, mientras que el diseño en ángulo ergonómico significa que es más fácil para las personas que se manejan correctamente.
  • Hechas de HDPE de uso alimentario.
  • Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
  • Sin BSE/EET.
  • El HDPE es ideal para la mayoría de las aplicaciones, ya que es fuerte y rígido.
  • Las cucharas estériles incluyen un certificado de radiación.
  • Gama de tamaños con diferentes combinaciones en ángulo y recto.
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Forma Angular
Capacidad (métrico) 10 mL
Material HDPE