Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
190 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- LiquiThief es, básicamente, una jeringa grande.
- Es fácil de usar y tiene la ventaja añadida de que no hay validación de limpieza ni hay que limpiarla.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- Tire del mango para tomar una muestra.
- La muestra se realiza en una sala limpia, por lo que simplemente debe desenvolverla y usarla.
- Si desea comprar un muestreador de líquidos desechable, LiquiThief es el ideal.
- Es comúnmente utilizado para tomar muestras de líquidos, aceites ligeros y ungüentos.
- Para materiales más viscosos, utilice nuestro SteriWare™ ViscoThief.
- LiquiThief desechable es una forma rápida y práctica de tomar muestras líquidas.
- Es, básicamente, una jeringa grande.
- El operador levanta el mango para sacar el líquido en el muestreador.
- Cuanto más se tire del mango, mayor será el volumen de la muestra.
- Es ideal para el muestreo de barriles, recipientes y bidones.
- Ideal para muestreo rápido de líquidos y aceites de baja viscosidad.
- Todos los polímeros son aptos para uso alimentario, y cumple con la FDA y CE.
- Sin BSE/EET.
- Hay disponibles certificados de lote completo.
- Cada muestreador se fabrica y envasa en una sala limpia para garantizar que esté limpio hasta el momento de su uso.
- Están envasados individualmente y se pueden utilizar directamente de la bolsa.
- 3 longitudes en estériles y no estériles.
- Disponible tanto de HDPE como de PP.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de empaquetado | Embolsados individualmente |
| Longitud (métrico) | 500 mm |