Learn More
Sampling Systems™ LiquiDip Duo SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
225 mL
Longitud (métrico):
450 mm
1100 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Adecuado para tomar muestras transversales y puntuales
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Disponible en 2 diferentes longitudes
- Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que la parte superior e inferior están en la posición abierta
- Empuje el tomamuestras contra la base del contenedor a. cierre la válvula
- Retire el tomamuestras y vierta el líquido en un recipiente adecuado
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
| Material | HDPE |
| Incluye | Válvula en ambos extremos |
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 450 mm |