Learn More
Sampling Systems™ LiquiDip Duo SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15601592 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
225 mL
Longitud (métrico):
450 mm
1100 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
15601592 225 mL 1100 mm Estéril paquete de 20
15611592 80 mL 450 mm Estéril paquete de 20
15809581 80 mL 450 mm No estéril paquete de 20
15899571 225 mL 1100 mm No estéril paquete de 20
4 options
Código de producto. 15601592
Marca: Sampling Systems™ 8921H1100S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
LiquiDip Duo Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar muestras transversales o puntuales de líquidos.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Adecuado para tomar muestras transversales y puntuales
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Disponible en 2 diferentes longitudes
  • Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que la parte superior e inferior están en la posición abierta
  • Empuje el tomamuestras contra la base del contenedor a. cierre la válvula
  • Retire el tomamuestras y vierta el líquido en un recipiente adecuado
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material HDPE
Incluye Válvula en ambos extremos
Capacidad (métrico) 225 mL
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 1100 mm